2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Estabilización: 0.1% Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L13506.AE L13506.AP L13506.AC
L13506.AEEA 89.8 EUR
L13506.AE L13506.AP L13506.AC
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% estabilizado
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2439-35-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -60° Boiling Point: 64°/12mm Beilstein Reference: 1099119 UN No.: UN3302 MDL No.: MFCD00038233
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0.943
Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038233
Núm. CAS: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
UN: 3302
ADR: 6.1 II