Methacroylcholine chloride ≥72% en solución acuosa estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
L13523.22 L13523.36
L13523.22EA 35.8 EUR
L13523.22 L13523.36
Methacroylcholine chloride ≥72% en solución acuosa estabilizado
Methacroylcholine chloride
CAS No.: 5039-78-1 Molecular Formula: C9H18ClNO2 Formula Weight: 207.70 Refractive Index: 1.4660 Melting Point: -25° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 8168395 MDL No.: MFCD00060097
Formula: C₉H₁₈ClNO₂
MW: 207,70 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,105
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060097
Núm. CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5