3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13535.03
L13535.06
L13535.03EA
31.8
EUR
L13535.03
L13535.06
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3339-73-9
Molecular Formula: C11H9NO4
Formula Weight: 219.20
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 15570
MDL No.: MFCD00023096
Formula:
C₁₁H₉NO₄ Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023096 Núm. CAS: 3339-73-9 EINECS: 222-083-4 |