2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride
L13587.03
L13587.06
L13587.03EA
43.6
EUR
L13587.03
L13587.06
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 74291-57-9
Molecular Formula: C11H9ClF3NO3S
Formula Weight: 327.71
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 5603124
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01075651
Formula:
C₁₁H₉ClF₃NO₃S MW: 327,71 g/mol Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075651 Núm. CAS: 74291-57-9 ADR: 8,II |