3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13709.03
L13709.06
L13709.03EA
76.2
EUR
L13709.03
L13709.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Purity: 95%
CAS No.: 732306-23-9
Molecular Formula: C10H9ClF6Si
Formula Weight: 306.71
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 95-96°/30mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD01862186
Formula:
C₁₀H₉ClF₆Si Pto. Ebullición: 95…96 °C (30 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862186 Núm. CAS: 732306-23-9 UN: 3265 ADR: 8,III |