8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13751.03
L13751.MD
L13751.03EA
106
EUR
L13751.03
L13751.MD
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 32178-63-5
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 2269890
MDL No.: MFCD01075657
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075657 Núm. CAS: 32178-63-5 |