Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13763.06
L13763.14
L13763.06EA
84.6
EUR
L13763.06
L13763.14
Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Diisopropyl bromomethylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 98432-80-5
Molecular Formula: C7H16BrO3P
Formula Weight: 259.09
Refractive Index: 1.4495
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 4740388
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00236036
Formula:
C₇H₁₆BrO₃P Pto. Ebullición: 80 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236036 Núm. CAS: 98432-80-5 ADR: 8,III |