N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 8-(Ethoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Carbethoxy-4-tropinone
L13849.06
L13849.14
L13849.06EA
55
EUR
L13849.06
L13849.14
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone 99%
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Purity: 99%
CAS No.: 32499-64-2
Molecular Formula: C10H15NO3
Formula Weight: 197.23
Refractive Index: 1.4895
Boiling Point: 152-153°/11mm
Beilstein Reference: 1530944
MDL No.: MFCD00078171
Formula:
C₁₀H₁₅NO₃ MW: 197,23 g/mol Pto. Ebullición: 152…153 °C (11 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078171 Núm. CAS: 32499-64-2 |