2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13863.03
L13863.06
L13863.03EA
30.2
EUR
L13863.03
L13863.06
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-91-5
Molecular Formula: C10H10N2S
Formula Weight: 190.27
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 143563
MDL No.: MFCD00170264
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S Pto. de fusión: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00170264 Núm. CAS: 2103-91-5 |