Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L13921.18 L13921.30 L13921.0B
L13921.18EA 71.9 EUR
L13921.18 L13921.30 L13921.0B
Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132726
Núm. CAS: 11119-67-8