(+)-Menthyl acetate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(+)-Acetoxy-p-menthane
L13987.03
L13987.MD
L13987.03EA
83.1
EUR
L13987.03
L13987.MD
(+)-Menthyl acetate 99%
(+)-Menthyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 5157-89-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1909419
Optical Rotation: +80.5° (c=8 in benzene)
MDL No.: MFCD00062977
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Pto. Ebullición: 229…230 °C Densidad: 0.925 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062977 Núm. CAS: 5157-89-1 |