3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14007.06
L14007.14
L14007.06EA
80
EUR
L14007.06
L14007.14
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3724-19-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 122232
MDL No.: MFCD00274197
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. de fusión: 156…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274197 Núm. CAS: 3724-19-4 |