Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L14018.36
L14018.22
L14018.36EA
119
EUR
L14018.36
L14018.22
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 143218-48-8
Molecular Formula: C3H6ClNaO4S.0.5H2O
Formula Weight: 205.60 (196.59anhy)
Melting Point: ca 256° dec.
Beilstein Reference: 4164376
MDL No.: MFCD00149699
Formula:
C₃H₆ClNaO₄S·½H₂O MW: 205,60 g/mol (196,59 anhy) Pto. de fusión: ∼ 256 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149699 Núm. CAS: 143218-48-8 EINECS: 204-807-0 |