4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
L14049.03 L14049.06
L14049.03EA 99.9 EUR
L14049.03 L14049.06
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18381-53-8 Molecular Formula: C7H5ClF6O3 Formula Weight: 286.56 Refractive Index: 1.3590 Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1884844 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00054671
Formula: C₇H₅ClF₆O₃
MW: 286,554 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C
Densidad: 1,470
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054671
Núm. CAS: 18381-53-8
ADR: 8,III