(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L14063.03
L14063.MD
L14063.03EA
201
EUR
L14063.03
L14063.MD
(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
(S)-(-)-2-Methylbutylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 34985-37-0
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.16
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1718807
Optical Rotation: -5.9° (neat)
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00064430
Formula:
C₅H₁₃N MW: 87,16 g/mol Pto. Ebullición: 96…97 °C Densidad: 0,756 Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064430 Núm. CAS: 34985-37-0 EINECS: 252-307-6 ADR: 3,II |