Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 42.2 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132704
Núm. CAS: 37380-42-0
Índice Merck: 14,382