4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
L14167.MD
L14167.03
L14167.MDEA
41.2
EUR
L14167.MD
L14167.03
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Purity: 97%
CAS No.: 42855-00-5
Molecular Formula: C10H10ClNO6
Formula Weight: 275.64
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 120° dec.
Beilstein Reference: 2389168
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00143507
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO₆ MW: 275,65 g/mol Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00143507 Núm. CAS: 42855-00-5 ADR: 8,II |