Fisetin 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
198
EUR
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Formula:
C₁₅H₁₀O₆ Pto. de fusión: 330 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006829 Núm. CAS: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 Índice Merck: 14,4088 |