S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: S-(2-Aminoethyl)isothiourea Dihydrobromide, 2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea Dihydrobromide, S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET, Carbamimidothioic Acid 2-Aminoethyl Ester Dihydrobromide
L14232.06 L14232.14
L14232.06EA 31.9 EUR
L14232.06 L14232.14
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide 98%
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 56-10-0 Molecular Formula: C3H9N3S.2HBr Formula Weight: 281.02 Odour: Odourless Melting Point: 190-192° Beilstein Reference: 3911163 MDL No.: MFCD00037011
Formula: C₃H₁₁Br₂N₃S
MW: 281,01 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037011
Núm. CAS: 56-10-0
EINECS: 200-257-0
Índice Merck: 14,178