(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 39637-99-5
Molecular Formula: C10H8ClF3O2
Formula Weight: 252.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 3591565
Optical Rotation: -137° (neat)
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00044400
Formula:
C₁₀H₈ClF₃O₂ MW: 252,62 g/mol Pto. Ebullición: 213…214 °C Densidad: 1,353 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00044400 Núm. CAS: 39637-99-5 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6280 |