Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14365.06
L14365.14
L14365.06EA
48.6
EUR
L14365.06
L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97%
CAS No.: 81-30-1
Molecular Formula: C14H4O6
Formula Weight: 268.18
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₄O₆ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006915 Núm. CAS: 81-30-1 EINECS: 201-342-5 |