3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
L14370.09 L14370.18
L14370.09EA 26.5 EUR
L14370.09 L14370.18
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Purity: 98% CAS No.: 128-69-8 Molecular Formula: C24H8O6 Formula Weight: 392.32 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 57831 MDL No.: MFCD00006916
Formula: C₂₄H₈O₆
MW: 392.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006916
Núm. CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3