S-Trityl-L-cysteine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Cys(Trt)-OH
L14384.03
L14384.06
L14384.03EA
28.3
EUR
L14384.03
L14384.06
S-Trityl-L-cysteine 97%
S-Trityl-L-cysteine
Purity: 97%
CAS No.: 2799-07-7
Molecular Formula: C22H21NO2S
Formula Weight: 363.48
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 2339626
Optical Rotation: +84° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002611
Formula:
C₂₂H₂₁NO₂S MW: 363.5 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002611 Núm. CAS: 2799-07-7 |