3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one, Eupatorin
L14495.MB
L14495.MC
L14495.MBEA
273
EUR
L14495.MB
L14495.MC
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 97%
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Purity: 97%
CAS No.: 855-96-9
Molecular Formula: C18H16O7
Formula Weight: 344.32
Melting Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1355109
MDL No.: MFCD00016929
Formula:
C₁₈H₁₆O₇ MW: 344,32 g/mol Pto. de fusión: 190…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016929 Núm. CAS: 855-96-9 Índice Merck: 14,3901 |