Luteolin tetramethylether 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5,7,3',4'-Tetramethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one
L14496.MC
L14496.ME
L14496.MCEA
79.3
EUR
L14496.MC
L14496.ME
Luteolin tetramethylether 97%
Luteolin tetramethylether
Purity: 97%
CAS No.: 855-97-0
Molecular Formula: C19H18O6
Formula Weight: 342.35
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 336320
MDL No.: MFCD00017558
Formula:
C₁₉H₁₈O₆ MW: 342,35 g/mol Pto. de fusión: 193…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017558 Núm. CAS: 855-97-0 |