4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
L14554.03 L14554.06
L14554.03EA 81.2 EUR
L14554.03 L14554.06
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 16261-80-6 Molecular Formula: C10H6F6O3 Formula Weight: 288.15 Odour: Odourless Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 2148278 MDL No.: MFCD00236043
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288,15 g/mol
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236043
Núm. CAS: 16261-80-6