1-Bromo-6-phenylhexane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14568.03
L14568.06
L14568.03EA
134
EUR
L14568.03
L14568.06
1-Bromo-6-phenylhexane 97%
1-Bromo-6-phenylhexane
Purity: 97%
CAS No.: 27976-27-8
Molecular Formula: C6H5(CH2)6Br
Formula Weight: 241.18
Refractive Index: 1.5295
Boiling Point: 115-118°/6mm
Beilstein Reference: 2207649
MDL No.: MFCD00236022
Formula:
C₆H₅(CH₂)₆Br Pto. Ebullición: 115…118 °C (6 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236022 Núm. CAS: 27976-27-8 |