4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
175
EUR
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Formula:
C₁₅H₁₀ClN₃ Pto. de fusión: 148…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191930 Núm. CAS: 128143-89-5 |