Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06
L14754.03
L14754.06EA
180
EUR
L14754.06
L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10351-75-4
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 528170
MDL No.: MFCD03093058
Formula:
C₉H₆N₂O₄ MW: 206,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093058 Núm. CAS: 10351-75-4 |