4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L14810.03
L14810.06
L14810.03EA
38.1
EUR
L14810.03
L14810.06
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 93048-16-9
Molecular Formula: C8H12N2O.HCl
Formula Weight: 188.66
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 7227704
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD03426021
Formula:
C₈H₁₂N₂O·HCl MW: 188,66 g/mol Pto. de fusión: ∼ 110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426021 Núm. CAS: 93048-16-9 ADR: 6.1,III |