1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L14835.03
L14835.06
L14835.03EA
64.6
EUR
L14835.03
L14835.06
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Purity: 97%
CAS No.: 202823-67-4
Molecular Formula: C10H10Cl2N2
Formula Weight: 229.11
Melting Point: 208-211°
MDL No.: MFCD01075667
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂N₂ MW: 229,11 g/mol Pto. de fusión: 208…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075667 Núm. CAS: 202823-67-4 |