Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14960.03
L14960.MD
L14960.03EA
126
EUR
L14960.03
L14960.MD
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 4046-02-0
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 2696807
MDL No.: MFCD00009190
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009190 Núm. CAS: 4046-02-0 EINECS: 223-745-5 |