Sodium bromoacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium 2-bromoacetate
L14983.06 L14983.14
L14983.06EA 37 EUR
L14983.06 L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98% CAS No.: 1068-52-6 Molecular Formula: BrCH2CO2Na Formula Weight: 160.93 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01311832
Formula: BrCH₂CO₂Na
MW: 160.93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311832
Núm. CAS: 1068-52-6
ADR: 6.1 III