3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L15068.MF
L15068.MD
L15068.MFEA
28.9
EUR
L15068.MF
L15068.MD
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl
Purity: 98%
CAS No.: 2154-68-9
Molecular Formula: C9H16NO3
Formula Weight: 186.23
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4136411
MDL No.: MFCD00003167
Formula:
C₉H₁₆NO₃ Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003167 Núm. CAS: 2154-68-9 EINECS: 218-448-2 |