Borane-morpholine complex 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Morpholine Borane
L15110.06
L15110.14
L15110.06EA
26.9
EUR
L15110.06
L15110.14
Borane-morpholine complex 97%
Borane-morpholine complex
Purity: 97%
CAS No.: 4856-95-5
Molecular Formula: C4H12BNO
Formula Weight: 100.96
Odour: Amine-like
Melting Point: 93-95°
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00066736
Formula:
C₄H₁₂BNO MW: 100,96 g/mol Pto. de fusión: 93…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066736 Núm. CAS: 4856-95-5 EINECS: 225-450-7 ADR: 4.1,II |