Sodium-tert-pentyloxide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
L15112.14
L15112.22
L15112.14EA
31.6
EUR
L15112.14
L15112.22
Sodium-tert-pentyloxide 95%
Sodium-tert-pentyloxide
Purity: 95%
CAS No.: 14593-46-5
Molecular Formula: C5H11NaO
Formula Weight: 110.13
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3983987
UN No.: UN3206
MDL No.: MFCD00064245
Formula:
C₅H₁₁NaO MW: 110.132 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064245 Núm. CAS: 14593-46-5 EINECS: 238-369-4 ADR: 4.2 II |