5-Methoxyindole-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L15137.03
L15137.06
L15137.03EA
26
EUR
L15137.03
L15137.06
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4382-54-1
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 157478
MDL No.: MFCD00005614
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005614 Núm. CAS: 4382-54-1 EINECS: 224-487-6 |