Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
L15178.03
L15178.06
L15178.03EA
59.6
EUR
L15178.03
L15178.06
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95%
CAS No.: 23911-26-4
Molecular Formula: C14H19N3O8
Formula Weight: 357.32
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1230954
MDL No.: MFCD00010697
Formula:
C₁₄H₁₉N₃O₈ MW: 357,32 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010697 Núm. CAS: 23911-26-4 |