Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 31.8 EUR
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132707
Núm. CAS: 9002-23-7
Índice Merck: 14,382