N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bzl-Gly-OH·HCl, Bzl-Gly-OH.HCl
L15200.14
L15200.22
L15200.14EA
134
EUR
L15200.14
L15200.22
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
N-Benzylglycine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 7689-50-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915652
MDL No.: MFCD00156934
Formula:
C₉H₁₁NO₂·HCl MW: 201.7 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156934 Núm. CAS: 7689-50-1 |