3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
L15205.03
L15205.06
L15205.03EA
69
EUR
L15205.03
L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+%
CAS No.: 20666-12-0
Molecular Formula: C8H6N3NaO2
Formula Weight: 199.15
MDL No.: MFCD00161491
Formula:
C₈H₆N₃NaO₂ MW: 199.15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161491 Núm. CAS: 20666-12-0 EINECS: 629-344-5 |