Methyl isopropyl carbonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L15314.14
L15314.03
L15314.06
L15314.14EA
347
EUR
L15314.14
L15314.03
L15314.06
Methyl isopropyl carbonate 97%
Methyl isopropyl carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 51729-83-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3830
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1744735
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD01075689
Formula:
C₅H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 116…118 °C Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075689 Núm. CAS: 51729-83-0 ADR: 3,III |