Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15330.03
L15330.06
L15330.03EA
52.7
EUR
L15330.03
L15330.06
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Pyrrole-2-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4513-94-4
Molecular Formula: C5H4N2
Formula Weight: 92.10
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 92-94°/2mm
Beilstein Reference: 107047
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00234061
Formula:
C₅H₄N₂ MW: 92.101 g/mol Pto. Ebullición: 92…94 °C (2 mmHg) Densidad: 1.086 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234061 Núm. CAS: 4513-94-4 ADR: 6.1 III |