2,3-Dibromofuran 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con carbonato de calcio 0,5%
Stab. with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 30544-34-4
Molecular Formula: C4H2Br2O
Formula Weight: 225.87
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Refractive Index: 1.5470
Boiling Point: 75-78°/75mm
Beilstein Reference: 107511
MDL No.: MFCD01074839
Formula:
C₄H₂Br₂O Pto. Ebullición: 75…78 °C (75 mmHg) Densidad: 2,000 Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01074839 Núm. CAS: 30544-34-4 |