Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Eaton's Reagent
L15607.AE L15607.AP
L15607.AEEA 47.6 EUR
L15607.AE L15607.AP
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
CAS No.: 39394-84-8 Molecular Formula: O5P2 Formula Weight: 141.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4350 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00070545
MW: 141,95 g/mol
Densidad: 1,515
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070545
Núm. CAS: 39394-84-8
UN: 3265
ADR: 8,II