2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15613.03
L15613.MD
L15613.03EA
184
EUR
L15613.03
L15613.MD
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 22817-26-1
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 120°/0.5mm
Beilstein Reference: 134303
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075706
Formula:
C₁₂H₁₁N Pto. Ebullición: 120 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 96…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075706 Núm. CAS: 22817-26-1 ADR: 8,III |