4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L15686.14
L15686.06
L15686.14EA
414
EUR
L15686.14
L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 165547-79-5
Molecular Formula: C5H3ClN2O3
Formula Weight: 174.54
Melting Point: 222-224°
Beilstein Reference: 149557
MDL No.: MFCD03093067
Formula:
C₅H₃ClN₂O₃ Pto. de fusión: 222…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093067 Núm. CAS: 165547-79-5 |