[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
L15701.06
L15701.14
L15701.06EA
52.1
EUR
L15701.06
L15701.14
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Purity: 97%
CAS No.: 27126-76-7
Molecular Formula: C13H13IO4S
Formula Weight: 392.22
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 2150074
MDL No.: MFCD00011547
Formula:
C₁₃H₁₃IO₄S Pto. de fusión: 131…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011547 Núm. CAS: 27126-76-7 |