Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
L15740.14
L15740.22
L15740.36
L15740.14EA
27.4
EUR
L15740.14
L15740.22
L15740.36
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 101-68-8
Molecular Formula: C15H10N2O2
Formula Weight: 250.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 196°(385°F)
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 194°/5mm
Beilstein Reference: 797662
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00036131
Formula:
C₁₅H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 194 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 41…44 °C Densidad: 1,239 Pto. de inflamación: 196 °C (385 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036131 Núm. CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |