1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
L15884.06
L15884.14
L15884.22
L15884.06EA
33.2
EUR
L15884.06
L15884.14
L15884.22
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Purity: 99%
CAS No.: 20980-22-7
Molecular Formula: C8H12N4
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 118-120°/2mm
Beilstein Reference: 151178
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00040742
Formula:
C₈H₁₂N₄ MW: 164,21 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 31…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040742 Núm. CAS: 20980-22-7 EINECS: 244-135-5 ADR: 8,III |